Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Førsteklasses udskiftningshætte med skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Højrenhed fluorpolymer (PFA) konstruktion uden farvestoffer
- USP Klasse VI farmaceutiske materialer, der opfylder FDA-, USP EP- og JP-kravene
- Højtemperaturmodstand egnet til sterilisering og depyrogenering ved varm-luft/tør varme ved op til 200 °C
- Fremragende kemisk resistens til brug i kemisk krævende processer
- PTFE-belagt silikonehætteforing giver en pålidelig og tæt forsegling til langtidsopbevaring og transport af følsomme produkter
- Kompatibel med GL 25 og GL 45 gevindstørrelser for alsidig brug på tværs af DURAN flaskeserier
- Erstatning af PTFE-beklædte silikonehætteforinger (platinhærdet silikone) fås separat
- Matchende PFA-hældningsring til drypfri hældning fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Oversigt | Udskiftningshætteforing |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere; Enkeltportsventil til autoklavering af medier i store flasker; Transport og forsendelse |
| Materiale | PFA, PTFE, Silikone |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 23.5 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |