Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Førsteklasses udskiftningshætte med skruelåg
Artikelnummer. 12816573 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
12816573 GL 45 Pakke med 10
12886563 GL 25 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12816573 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292482909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    424.86 DKK / Pakke med 10
    Spare 85.14 DKK
    16% Slukket
På lager
DURAN™ Premium Screw Cap Replacement Cap Liner giver en pålidelig, tæt forsegling med høj temperatur- og kemikaliebestandighed, hvilket gør den ideel til farmaceutiske og krævende laboratorieprocesser, herunder sterilisering og depyrogenering.
  • Højrenhed fluorpolymer (PFA) konstruktion uden farvestoffer
  • USP Klasse VI farmaceutiske materialer, der opfylder FDA-, USP EP- og JP-kravene
  • Højtemperaturmodstand egnet til sterilisering og depyrogenering ved varm-luft/tør varme ved op til 200 °C
  • Fremragende kemisk resistens til brug i kemisk krævende processer
  • PTFE-belagt silikonehætteforing giver en pålidelig og tæt forsegling til langtidsopbevaring og transport af følsomme produkter
  • Kompatibel med GL 25 og GL 45 gevindstørrelser for alsidig brug på tværs af DURAN flaskeserier
  • Erstatning af PTFE-beklædte silikonehætteforinger (platinhærdet silikone) fås separat
  • Matchende PFA-hældningsring til drypfri hældning fås separat
Tekniske data
Farve Farveløs
Oversigt Udskiftningshætteforing
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere; Enkeltportsventil til autoklavering af medier i store flasker; Transport og forsendelse
Materiale PFA, PTFE, Silikone
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 43.1 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Produkttype Kapselforseglingsskive