Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Premium skruelåg, farveløs PFA, med PTFE-belagt (platinhærdet) silikonehætteforing
Artikelnummer. 13177226 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 13177226
Brand: DWK Life Sciences 1129600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skrueflaskelukning med hætteforsegling, der giver højere temperatur- og kemikalieresistens.
Takket være dets meget modstandsdygtige materialer er premium-hætten optimalt egnet til brug i processer, der er både kemisk og termisk krævende. På grund af dens høje temperaturbestandighed er den ideel til krævende processer, såsom varmluft-/tørvarmesterilisering og depyrogenering ved 200 °C. De anvendte materialer opfylder kravene i FDA/USP/EP og JP. Derfor er premium-hætten særdeles velegnet til brug i den farmaceutiske industri. På grund af den PTFE-coatede silikonehætteforing giver premium-hætten en pålidelig og tæt forsegling. Derfor er den ideel til langtidsopbevaring og transport af følsomme produkter. Den matchende PFA hældering tillader drypfri hældning er tilgængelig separat. Udskiftning af PTFE-beklædte silikonehætter er tilgængelige (platinkatalyseret silikone)
  • Polymer med høj renhed uden farvestoffer
  • USP Klasse VI materialer af farmaceutisk kvalitet
  • Fluoropolymerhætte giver høj temperaturbestandighed
  • Fluoropolymerhætte giver fremragende kemisk resistens
  • Høj tæthed på grund af PTFE-belagt silikonehætteforsegling
  • Fuldt kompatibel med GL 25 eller 45 gevind og derfor meget alsidig
  • Den matchende PFA-hældering tillader drypfri hældning, og udskiftning af PTFE-belagte silikonehætter (platinhærdet silikone) fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skruelåg
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere; Enkeltportsventil til autoklavering af medier i store flasker; Transport og forsendelse
Materiale PFA, PTFE, Silikone
Mængde 5/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Diameter (metrisk) 32 mm