Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Premium PFA hældering, GL 45
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Takket være dets meget modstandsdygtige materialer er premium-hætten optimalt egnet til brug i processer, der er både kemisk og termisk krævende. På grund af dens høje temperaturbestandighed er den ideel til krævende processer, såsom varmluft-/tørvarmesterilisering og depyrogenering ved 200 °C. De anvendte materialer opfylder kravene i FDA/USP/EP og JP. Derfor er premium-hætten særdeles velegnet til brug i den farmaceutiske industri. På grund af den PTFE-coatede silikonehætteforing giver premium-hætten en pålidelig og tæt forsegling. Derfor er den ideel til langtidsopbevaring og transport af følsomme produkter. Den matchende PFA hældering tillader drypfri hældning er tilgængelig separat. Udskiftning af PTFE-beklædte silikonehætter er tilgængelige (platinkatalyseret silikone)
- Polymer med høj renhed uden farvestoffer
- USP Klasse VI materialer af farmaceutisk kvalitet
- Fluoropolymerhætte giver høj temperaturbestandighed
- Fluoropolymerhætte giver fremragende kemisk resistens
- Høj tæthed på grund af PTFE-belagt silikonehætteforsegling
- Fuldt kompatibel med GL 25 eller 45 gevind og derfor meget alsidig
- Den matchende PFA-hældering tillader drypfri hældning, og udskiftning af PTFE-belagte silikonehætter (platinhærdet silikone) fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hældering |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere; Enkeltportsventil til autoklavering af medier i store flasker; Transport og forsendelse |
| Materiale | PFA, PTFE, Silikone |
| Mængde | 5/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 08 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |