Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Premium flaske, klar, med DIN 168-1 gevind, GL 45, gradueret
Codice prodotto. 11796878 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11796878
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 1127076
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Laboratorieflasker af glas med overlegen termisk og kemisk resistens.
De DURAN™ premium GL 45 laboratorieflasker er støbt af høj renhed, klar, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Premium-flaskerne er ideelle til anvendelse ved høje temperaturer: glasflaskens termiske stødmodstand er certificeret til en 160 C differential °og er kombineret med en højtemperatur fluorpolymer (PFA) skruelåg og hældering, der er egnet til brug op til 200 °C. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en dobbelt gradueret skala til påfyldningsvolumen og en omvendt skala til hældning. Markeringsfeltet og Retrace Code for fremstillingspartisporbarhed er trykt med permanent hvid emalje.
  • Yderligere gradueringsmærker og en modsat skalering (præcis til± 5 %) forenkler aflæsningen af påfyldningsniveauet samt den udtagne mængde
  • Farvestoffrit produkt
  • Pålidelig tætning på grund af PTFE-belagt hætteforing
  • TÜV testet termisk stødmodstand på 160 K
  • Komplet med PFA hældering og hætte
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; dyrkning fartøj; Opbevaring og transport af medier og reagenser; Forsendelse
Inkluderer Med premium skruelåg og hældering
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsmateriale PFA/PFA, PTFE/Siliconelag
Diameter (metrisk) 70 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato