Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Premium flaske, klar, med DIN 168-1 gevind, GL 45, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ premium GL 45 laboratorieflasker er støbt af høj renhed, klar, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Premium-flaskerne er ideelle til anvendelse ved høje temperaturer: glasflaskens termiske stødmodstand er certificeret til en 160 C differential °og er kombineret med en højtemperatur fluorpolymer (PFA) skruelåg og hældering, der er egnet til brug op til 200 °C. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en dobbelt gradueret skala til påfyldningsvolumen og en omvendt skala til hældning. Markeringsfeltet og Retrace Code for fremstillingspartisporbarhed er trykt med permanent hvid emalje.
- Yderligere gradueringsmærker og en modsat skalering (præcis til± 5 %) forenkler aflæsningen af påfyldningsniveauet samt den udtagne mængde
- Farvestoffrit produkt
- Pålidelig tætning på grund af PTFE-belagt hætteforing
- TÜV testet termisk stødmodstand på 160 K
- Komplet med PFA hældering og hætte
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; dyrkning fartøj; Opbevaring og transport af medier og reagenser; Forsendelse |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |