Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertragt, med kort, bred stilk
En pulvertragt muliggør en ren overførsel af faste stoffer og pulvere.
287.00 DKK - 2220.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Til brug med (applikation) | Overførsel af pulveriserede stoffer og granuleret materiale; Spild af stoffer forhindres; Overfører |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Øverst | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Øverst | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11757981
|
DWK Life Sciences
213543804 |
70 mm |
1215.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11767981
|
DWK Life Sciences
213544603 |
100 mm |
1590.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11716828
|
DWK Life Sciences
213543307 |
55 mm |
1080.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11726828
|
DWK Life Sciences
213544106 |
80 mm |
1375.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11786948
|
DWK Life Sciences
213545102 |
120 mm |
2220.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10433721
|
DWK Life Sciences
213545505 |
160 mm |
287.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10495831
|
DWK Life Sciences
213546107 |
200 mm |
455.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- Med kort og bred stilk
- Stor stilkdiameter gør den velegnet til overførsel af faste stoffer
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Borosilikatglas (3.3) | |
Autoklaverbar | |
Overførsel af pulveriserede stoffer og granuleret materiale; Spild af stoffer forhindres; Overfører |