Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertragt, med kort, bred stilk
Artikelnummer. 11767981 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
11767981 100 mm Pakke med 10
11757981 70 mm Pakke med 10
11716828 55 mm Pakke med 10
11726828 80 mm Pakke med 10
11786948 120 mm Pakke med 10
10433721 160 mm Hver
10495831 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11767981 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213544603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1383.58 DKK / Pakke med 10
    Spare 201.42 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
En pulvertragt muliggør en ren overførsel af faste stoffer og pulvere.
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
  • Med kort og bred stilk
  • Stor stilkdiameter gør den velegnet til overførsel af faste stoffer
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Overførsel af pulveriserede stoffer og granuleret materiale; Spild af stoffer forhindres; Overfører
Mængde 10/Pk.