Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertragt, med kort, bred stilk
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- Med kort og bred stilk
- Stor stilkdiameter gør den velegnet til overførsel af faste stoffer
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af pulveriserede stoffer og granuleret materiale; Spild af stoffer forhindres; Overfører |
| Mængde | 1 stk. |