Beskrivelse
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala. Philipps-bægeret adskiller sig fra det cylindriske bæger ved sin let koniske form. Takket være sin form bruges Philipps-bægeret hovedsageligt til tyktflydende væsker.
- Tud til ren hældning
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 86 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Filtrering; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |