Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Petriskål, presset
Artikelnummer. 11726958 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
100 x 15 mm
100 x 20 mm
Type:
Fire-sektionel
Halv-sektional
Tre-sektionel
Uden sektioner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Type Pakningsstørrelse
11726958 100 mm Fire-sektionel Pakke med 10
10132101 100 mm Halv-sektional Pakke med 10
10142101 100 mm Tre-sektionel Pakke med 10
10796771 100 x 20 mm Uden sektioner Pakke med 10
15585016 100 x 15 mm Uden sektioner Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11726958 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 217524801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.10 DKK
    884.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 125.23 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Petriskåle bruges til dyrkning af bakterier, gær, plante- og dyreceller på faste medier.
Dyrkning af mikroorganismer kan foregå på et geleagtigt næringsmedium, som lægges i et fladt, rundt, gennemsigtigt fad med låg (den såkaldte petriskål). På grund af den faste gel forhindres sammenblanding af mikroorganismerne, og større cellekulturophobninger (kolonier) kan vokse. DURAN™ Petriskåle er fremstillet af borosilikatglas 3.3 ved hjælp af en speciel fremstillingsproces. De tillader en jævn fordeling af dyrkningsmediet og garanterer et forvrængningsfrit udsyn. Lågene på DURAN™ Petriskåle hviler direkte på den nederste del og forhindrer dermed turbulens i det udragende luftrum. Dette er velegnet til reaktioner med lange inkubationstider, ved høje temperaturer eller med følsomme dyrkningsmedier.
  • Faciliteret fraktioneret fortyndingsudstrygning ved opdeling (i 2, 3 eller 4 dele)
  • Fås i halv-, tre- og fire-sektioner eller uden sektioner
  • Presset
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Fire-sektionel
Til brug med (applikation) Dyrkning på forskellige kulturmedier på samme tid under de samme betingelser; Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Dyrkning på fast gelkulturmedium; Mikroskopi af mikroorganismer; cellekultur
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 100 mm