Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Petriskål, presset
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Dyrkning af mikroorganismer kan foregå på et geleagtigt næringsmedium, som lægges i et fladt, rundt, gennemsigtigt fad med låg (den såkaldte petriskål). På grund af den faste gel forhindres sammenblanding af mikroorganismerne, og større cellekulturophobninger (kolonier) kan vokse. DURAN™ Petriskåle er fremstillet af borosilikatglas 3.3 ved hjælp af en speciel fremstillingsproces. De tillader en jævn fordeling af dyrkningsmediet og garanterer et forvrængningsfrit udsyn. Lågene på DURAN™ Petriskåle hviler direkte på den nederste del og forhindrer dermed turbulens i det udragende luftrum. Dette er velegnet til reaktioner med lange inkubationstider, ved høje temperaturer eller med følsomme dyrkningsmedier.
- Faciliteret fraktioneret fortyndingsudstrygning ved opdeling (i 2, 3 eller 4 dele)
- Fås i halv-, tre- og fire-sektioner eller uden sektioner
- Presset
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Uden sektioner |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning på forskellige kulturmedier på samme tid under de samme betingelser; Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Dyrkning på fast gelkulturmedium; Mikroskopi af mikroorganismer; cellekultur |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 x 20 mm |