Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Penicillin kolbe
Artikelnummer. 10752512 Shop alle DWK Life Sciences produkter
:
4000 mL
Artikelnummer. 10752512
Brand: DWK Life Sciences 215517106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af sin flade form opbevares penicillinkolben liggende og tillader dermed en relativt stor vækstflade. Med dette design er nakken bøjet opad. Dette forhindrer det flydende dyrkningsmedium i at lække ud.
Mikrobiologi er et vigtigt område inden for biologi og medicin og beskæftiger sig med mikroorganismer (bakterier, svampe, protozoer eller vira) og deres levesteder og forhold. Til dette formål er det vigtigt at fremstille rene kulturmedier, hvorpå de tilsvarende mikroorganismer kan vokse. Bestråling af medierne med IR- eller UV-lys kan fremskynde væksten af kulturerne. Kulturkolber har store bundflader. De skal være så flade som muligt, så mediets lagtykkelse er ensartet høj.
  • I dette design er halsen bøjet opad, hvilket forhindrer det flydende dyrkningsmedium i at lække
  • På grund af den flade, store gulvflade kan lagdækket af mikroorganismer vokse jævnt højt
  • Den store væskeoverflade sikrer bedre udluftning og dermed hurtigere vækst af mikroorganismerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 50 mm
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Fremstilling af kulturer; Flydende kultur
nr. pr. pakke 1/Pk.