Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pæreformet kolbe, med standard slebet samling
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
På grund af deres form er pæreformede kolber særligt velegnede til forarbejdning af meget små mængder. Standard jordsamlingen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter såsom søjler, termometre, dryptragte osv.
- Den koniske form gør den ideel til reaktioner i lille skala
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 40 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Reaktioner i lille skala; Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning af små mængder; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Fordampning af væsker; Velegnet til montering på stativ |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |