Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Pæreformet kolbe, med standard slebet samling
Artikelnummer. 15631265 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15631265
Brand: DWK Life Sciences 241951402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pæreformede kolber bruges til forarbejdning af små mængder stoffer.
På grund af deres form er pæreformede kolber særligt velegnede til forarbejdning af meget små mængder. Standard jordsamlingen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter såsom søjler, termometre, dryptragte osv.
  • Den koniske form gør den ideel til reaktioner i lille skala
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 40 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Reaktioner i lille skala; Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning af små mængder; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Fordampning af væsker; Velegnet til montering på stativ
nr. pr. pakke 10/Pk.