Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske skruelåg, linerless læbeforsegling, PP
Artikelnummer. 11762332 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11762332 GL 45 Blå Pakke med 10
11725434 GL 45 Gul Pakke med 10
11722322 GL 25 Blå Pakke med 10
11732322 GL 32 Blå Pakke med 10
11735434 GL 45 Grøn Pakke med 10
11745434 GL 45 Grå Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11762332 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292392809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    143.89 DKK / Pakke med 10
    Spare 155.11 DKK
    51% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skruehætte med pålidelig propforsegling.
Den klassiske laboratorieflaske GL gevindskruede prop har det velafprøvede og testede prop-forseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hældningsringe. Adskillelse af medietyper forenkles, og udskiftning af skruedæksler og risikoen for krydskontaminering reduceres betydeligt.
  • Låg med integreret læbeforsegling giver effektiv tætning til korttidsopbevaring
  • Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hætteforvekslinger og mindsker risikoen for krydskontaminering
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45-gevindene og derfor meget alsidig
Tekniske data
Farve Blå
Oversigt Skruelåg
Til brug med (applikation) Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 54 mm