Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske skruelåg, linerless læbeforsegling, PP
Artikelnummer. 11745434 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11745434
Brand: DWK Life Sciences 293382884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruehætte med pålidelig propforsegling.
Den klassiske laboratorieflaske GL skruelåg har det gennemprøvede hættepropforseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hælderinge. At skelne medietyper er forenklet, og udskiftning af skruelåg og risikoen for krydskontaminering er væsentligt reduceret.
  • Hætte med integreret læbeforsegling giver effektiv forsegling til kortvarig opbevaring
  • Hældering til drypfri hældning
  • Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hættesammenblandinger og reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Oversigt Skruelåg
Til brug med (applikation) Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 54 mm