Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske skruelåg, linerless læbeforsegling, PP
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Den klassiske laboratorieflaske GL skruelåg har det gennemprøvede hættepropforseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hælderinge. At skelne medietyper er forenklet, og udskiftning af skruelåg og risikoen for krydskontaminering er væsentligt reduceret.
- Hætte med integreret læbeforsegling giver effektiv forsegling til kortvarig opbevaring
- Hældering til drypfri hældning
- Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hættesammenblandinger og reducerer risikoen for krydskontaminering
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Oversigt | Skruelåg |
| Til brug med (applikation) | Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |