Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske skruelåg, linerless læbeforsegling, PP
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescripción
Den klassiske laboratorieflaske GL gevindskruede prop har det velafprøvede og testede prop-forseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hældningsringe. Adskillelse af medietyper forenkles, og udskiftning af skruedæksler og risikoen for krydskontaminering reduceres betydeligt.
- Låg med integreret læbeforsegling giver effektiv tætning til korttidsopbevaring
- Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hætteforvekslinger og mindsker risikoen for krydskontaminering
- Fuldt kompatibel med alle GL 45-gevindene og derfor meget alsidig
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Gul |
| Oversigt | Skruelåg |
| Til brug med (applikation) | Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.