Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske skruelåg, linerless læbeforsegling, PP
Artikelnummer. 11725434 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Tamaño de la unidad:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Trådstørrelse (metrisk) Farve unitSize
11725434 GL 45 Gul Pakke med 10
11722322 GL 25 Blå Pakke med 10
11732322 GL 32 Blå Pakke med 10
11762332 GL 45 Blå Pakke med 10
11735434 GL 45 Grøn Pakke med 10
11745434 GL 45 Grå Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11725434 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 293382802
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Skruehætte med pålidelig propforsegling.
Den klassiske laboratorieflaske GL gevindskruede prop har det velafprøvede og testede prop-forseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hældningsringe. Adskillelse af medietyper forenkles, og udskiftning af skruedæksler og risikoen for krydskontaminering reduceres betydeligt.
  • Låg med integreret læbeforsegling giver effektiv tætning til korttidsopbevaring
  • Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hætteforvekslinger og mindsker risikoen for krydskontaminering
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45-gevindene og derfor meget alsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farve Gul
Oversigt Skruelåg
Til brug med (applikation) Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 54 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.