Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske hældering
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Den klassiske laboratorieflaske GL skruelåg har det gennemprøvede hættepropforseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hælderinge. At skelne medietyper er forenklet, og udskiftning af skruelåg og risikoen for krydskontaminering er væsentligt reduceret.
- Hætte med integreret læbeforsegling giver effektiv forsegling til kortvarig opbevaring
- Hældering til drypfri hældning
- Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hættesammenblandinger og reducerer risikoen for krydskontaminering
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Oversigt | Hældering |
| Til brug med (applikation) | Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Produkttype | Hældering |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |