Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret, kun flaske
Artikelnummer. 11361415 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11361415 50 mL Pakke med 10
11797981 100 mL Pakke med 10
11301425 250 mL Pakke med 10
11321425 1000 mL Pakke med 10
10132121 5000 mL Hver
11311425 500 mL Pakke med 10
11351415 25 mL Pakke med 10
10222041 10 L Hver
10797671 15 L Hver
10189230 20 L Hver
11727991 2000 mL Pakke med 10
11609898 750 mL Pakke med 10
11629898 3500 mL Hver
13497109 10 mL Pakke med 10
11689888 150 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11361415 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218011704
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Guldstandarden for multifunktionelle glaslaboratorieflasker.
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale GL flasker leveres komplet med ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Velegnet til langtidsopbevaring
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 46 mm