Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret, kun flaske
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale GL flasker leveres komplet med ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
- Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Velegnet til langtidsopbevaring
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 288 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.