Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret
Artikelnummer. 11792282 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11792282
Brand: DWK Life Sciences 218016357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Guldstandarden for multifunktionelle glaslaboratorieflasker.
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale GL flasker leveres komplet med ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Velegnet til langtidsopbevaring
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Klar
Inkluderer Hældering
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Uddannet Ja
Produkttype Laboratorieflaske
Lukkestørrelse GL 45
Lukketype Skruelåg