Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret
Guldstandarden for multifunktionelle glaslaboratorieflasker.
Brand: DWK Life Sciences 218016957
929.00 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24322" to get your promotional price.
Beskrivelse
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale GL flasker leveres komplet med ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
- Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Velegnet til langtidsopbevaring
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
3500 mL | |
Med skruelåg og hældering fra PP (blå) | |
1 stk. | |
Autoklaverbar |
Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder | |
Borosilikatglas (3.3) | |
GL 45 | |
160 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%