Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret
Guldstandarden for multifunktionelle glaslaboratorieflasker.
Brand:  DWK Life Sciences 218060856
1675.96 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15379849
  • 2015.00 DKK / Pakke med 10
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af høj renhed, rav, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Tilføjelsen af et smeltet, udvendigt ravgult lag sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid. De ravgule flasker har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale ravfarvede flasker leveres med eller uden ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Komplet med blåt skruelåg (PP, integreret læbetætning) og hældering (PP) for drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
  • Størrelser 10 og 25 ml med specialformet glaskant for forbedret udhældning, hvorved der ikke kræves en ekstra plastikhældering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
10 mL
Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer; Autoklavering af medier og reagenser; Kulturkar
Borosilikatglas (3.3)
GL 25
33 mm
Accept indeni ISO 4796 standarden er blevet anmodet om. Med specialformet glaskant for forbedret udhældning (så der ikke kræves en ekstra plastikhældering).
Med skruelåg og hældering fra PP (blå)
10/Pk.
Autoklaverbar
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret > HisPur Ni-NTA magnetiske perler; 10 ml