Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af høj renhed, rav, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Tilføjelsen af et smeltet, udvendigt ravgult lag sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid. De ravgule flasker har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale ravfarvede flasker leveres med eller uden ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
- UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
- Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
- Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
- Komplet med blåt skruelåg (PP, integreret læbetætning) og hældering (PP) for drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
- Størrelser 10 og 25 ml med specialformet glaskant for forbedret udhældning, hvorved der ikke kræves en ekstra plastikhældering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer; Autoklavering af medier og reagenser; Kulturkar |
| Inkluderer | Med skruelåg og hældering fra PP (blå) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 36 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |