Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret
Artikelnummer. 11679918 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11679918 500 mL Pakke med 10
11639918 150 mL Pakke med 10
11699918 750 mL Pakke med 10
11649928 3500 mL Hver
13137256 100 mL Pakke med 10
11689908 25 mL Pakke med 10
11609928 1000 mL Pakke med 10
11659918 250 mL Pakke med 10
11629928 2000 mL Pakke med 10
11669928 10 L Hver
11609918 50 mL Pakke med 10
15379849 10 mL Pakke med 10
11659928 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11679918 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 218064455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4136.74 DKK
    3526.73 DKK / Pakke med 10
    Spare 610.01 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) lystransmission, graderet. DURAN™ Original laboratorieflaske, rav, med DIN 168-1 gevind, USP / EP (3.2.1) lystransmission, graderet er guldstandarden for multifunktionelle glasflasker i laboratoriet. Fremstillet af
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af høj renhed, rav, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Tilføjelsen af et smeltet, udvendigt ravgult lag sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid. De ravgule flasker har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ Originale ravfarvede flasker leveres med eller uden ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Komplet med blåt skruelåg (PP, integreret læbetætning) og hældering (PP) for drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt keramisk print
  • Størrelser 10 og 25 ml med specialformet glaskant for forbedret udhældning, hvorved der ikke kræves en ekstra plastikhældering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Amber
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer; Autoklavering af medier og reagenser; Kulturkar
Inkluderer Blå polypropylen skruehætte og hældningsring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsfarve Blue
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Threaded
Egnet til formålet Certified Quality
Højde (metrisk) 181 mm
Lukke liner Linerless
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 86 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Laboratory Bottle