Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaske, med højtemperaturskruelåg, klar, med DIN 168-1 gevind, klar, gradueret
Artikelnummer. 15886871 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15886871 5000 mL Hver
15856871 100 mL Pakke med 10
15866871 250 mL Pakke med 10
15876871 500 mL Pakke med 10
15720448 1000 mL Pakke med 10
15730448 2000 mL Pakke med 10
15896871 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15886871 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218017312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ Originale GL 45 laboratorieflasker komplet med højtemperaturlukninger.
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af høj renhed, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN Originale GL 45 laboratorieflasker fås komplet med højtemperaturskruelåg og hælderinge. De røde polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 gevindhætter med PTFE-beklædt silikonehætte og ETFE hælderinge giver større termisk og kemisk modstand end tilsvarende polypropylenkomponenter. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller °134 C og egnede til tørvarmesterilisering op til 180 °C. Alle komponenter er fuldt ud i overensstemmelse med gældende internationale regler for fødevarekontakt, såsom (EU) nr. 10/2011.
  • Leveres komplet med rød polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 gevindhætte med PTFE beklædt silikoneforing og ETFE hældering til drypfri hældning.
  • Leveres komplet med højtemperatur PBT skruelåg og ETFE hælderinge.
  • Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje.
  • Permanent sporingskode på hver flaske for fuld sporbarhed af fremstillingspartier.
  • Velegnet til langtidsopbevaring.
  • Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Alle komponenter er velegnede til tørvarmesterilisering op til 180 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Til brug med (applikation) Velegnet til tørvarmesterilisering; Autoklavering af flydende medier; Opbevaring af ætsende reagenser; Prøveudtagning; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse
Inkluderer Med højtemperaturbestandig PBT skruelåg og ETFE hældering
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsmateriale PBT med ETFE hældering
Diameter (metrisk) 182 mm