Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaske, med højtemperaturskruelåg, klar, med DIN 168-1 gevind, klar, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Flaskerne er støbt af høj renhed, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN Originale GL 45 laboratorieflasker fås komplet med højtemperaturskruelåg og hælderinge. De røde polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 gevindhætter med PTFE-beklædt silikonehætte og ETFE hælderinge giver større termisk og kemisk modstand end tilsvarende polypropylenkomponenter. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller °134 C og egnede til tørvarmesterilisering op til 180 °C. Alle komponenter er fuldt ud i overensstemmelse med gældende internationale regler for fødevarekontakt, såsom (EU) nr. 10/2011.
- Leveres komplet med rød polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 gevindhætte med PTFE beklædt silikoneforing og ETFE hældering til drypfri hældning.
- Leveres komplet med højtemperatur PBT skruelåg og ETFE hælderinge.
- Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje.
- Permanent sporingskode på hver flaske for fuld sporbarhed af fremstillingspartier.
- Velegnet til langtidsopbevaring.
- Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
- Alle komponenter er velegnede til tørvarmesterilisering op til 180 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til tørvarmesterilisering; Autoklavering af flydende medier; Opbevaring af ætsende reagenser; Prøveudtagning; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse |
| Inkluderer | Med højtemperaturbestandig PBT skruelåg og ETFE hældering |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukningsmateriale | PBT med ETFE hældering |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |