Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Valgfrit håndtag til Metal Dolly (rustfrit stål)
Artikelnummer. p-7189317 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Til brug med (udstyr):
Til 10 L Metal Dolly
Til 20 L Metal Dolly
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859017
Brand: DWK Life Sciences™ 299038609
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem og sikker transport af store glasflasker rundt i laboratoriet eller produktionsanlægget
Ideel til brugere, der skal håndtere store glas GL 45 laboratorieflasker. Systemet er udviklet for at hjælpe brugerne med sikkert at håndtere de større laboratorieflasker, som kan være tunge og svære at flytte, når de er fyldt med væske. De DURAN™ GL 45 flaskebæresystem er bygget op omkring en specialdesignet GL 45 flaskekrave, der går sikkert i indgreb rundt om flaskehalsen. Anti-slip, højstyrke polypropylen stropper holder flaskekroppen sikkert på plads. En af risiciene under transport er utilsigtet stød, og af denne grund beskytter en stødabsorberende silikonegummikomponent bunden af flasken. Alle systemkomponenter kan autoklaveres og rengøres, mens de er fastgjort til DURAN™ flasker. Produktsortimentet består af fire, dedikerede manuelle holdere til 2, 5, 10 eller 20 liters GL 45 glaslabflasker med valgfri metaldollies. Den nøjagtige tilbudte konfiguration afhænger af flaskestørrelsen: 5-liters og 10-liters bæresystem har et sidehåndtag, der gør det muligt at hælde indholdet sikkert på en kontrolleret måde. Flaskeholderne på 10 og 20 liter har to ergonomisk formede bærehåndtag for at tillade løft af to personer.
  • Metalvogne gør det muligt at køre flasker rundt i laboratorier eller renrum. Ekstra metalhåndtag kan monteres på dukker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Sikker transport af laboratorieflasker
Til brug med (udstyr) Til 10 L Metal Dolly
Mængde 1 stk.