Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ NMR-rør, til fire påføringsfrekvenser, med lukninger
Artikelnummer. 15271819 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Feltstyrke Pakningsstørrelse
15271819 400 MHz Pakke med 250
11361475 300 MHz Pakke med 250
11880970 500 MHz Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15271819 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 231700211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19608.75 DKK
    17240.17 DKK / Pakke med 250
    Spare 2368.58 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
NMR-rør, prøve- eller opløsningsbeholdere til resonansfrekvensmåling, er ekstremt præcise og er underlagt snævre tolerancer for rethed, vægtykkelse og vægtykkelsesfordeling.
Kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi) er en spektroskopisk metode til at belyse strukturen af molekyler og forbindelser. På grund af elektroniske vekselvirkninger af enkelte atomer med naboatomer kan der drages strukturelle konklusioner. Ud over strukturopklaring kan molekylernes koncentration og dynamik bestemmes med denne metode. Denne analysemetode kræver meget præcise rør med konstant diameter, ensartet vægtykkelse og fremragende rethed over hele røret.
  • Snævre tolerancer og nøjagtighed, især for deres rethed, vægtykkelse og vægtykkelsesfordeling
  • Leveres med hætte
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3), EVA
Produkttype NMR rør
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±95 0,05 mm
Feltstyrke 400 MHz
Til brug med (applikation) Kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi); Opbevaring og transport af måleløsninger; Designet til brug i lavt til de fleste mellemfelt NMR-spektrometre
Mængde 250/Pk.
Model- Professionel med Retrace Code