Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ NMR-rør, til fire påføringsfrekvenser, med lukninger
Artikelnummer. 11880970 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Feltstyrke Pakningsstørrelse
11880970 500 MHz Pakke med 5
11361475 300 MHz Pakke med 250
15271819 400 MHz Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11880970 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 231700314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.85 DKK
    642.45 DKK / Pakke med 5
    Spare 89.40 DKK
    12% Slukket
På lager
NMR-rør, prøve- eller opløsningsbeholdere til resonansfrekvensmåling, er ekstremt præcise og er underlagt snævre tolerancer for rethed, vægtykkelse og vægtykkelsesfordeling.
Kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi) er en spektroskopisk metode til at belyse strukturen af molekyler og forbindelser. På grund af elektroniske vekselvirkninger af enkelte atomer med naboatomer kan der drages strukturelle konklusioner. Ud over strukturopklaring kan molekylernes koncentration og dynamik bestemmes med denne metode. Denne analysemetode kræver meget præcise rør med konstant diameter, ensartet vægtykkelse og fremragende rethed over hele røret.
  • Snævre tolerancer og nøjagtighed, især for deres rethed, vægtykkelse og vægtykkelsesfordeling
  • Leveres med hætte
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3), EVA
Produkttype NMR rør
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±97 0,013 mm
Feltstyrke 500 MHz
Til brug med (applikation) Kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi); Opbevaring og transport af måleløsninger; Designet til brug i lavt til de fleste mellemfelt NMR-spektrometre
Mængde 5/Pk.
Model- Videnskabelig med Retrace Code