Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Nitrogenrør
Artikelnummer. 10737141
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10737141 25 ml
10366211 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737141 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03370222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.00 DKK
    536.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 151.05 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Duran Glas
Type Nitrogenrør
Inkluderer Kegle og NS stophane
Mængde Pakke m. 1 stk.