Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Museumskrukke, med slebet glasplade
Artikelnummer. 10766711 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Dimensioner (L x B x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Product Code. 10766711
Brand: DWK Life Sciences 213631303
Only null left
Add to basket
Add to basket
Museumskrukker bruges til at opbevare materialer. De store glasflader giver et godt indblik i glasset på dets indhold.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
  • Den præcise slibning af glaspladen og bundkarret muliggør en meget tæt forsegling
  • Overfladeplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 50 mm
Til brug med (applikation) Udstilling af eksemplarer; Opbevaring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.