Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Museumskrukke, med slebet glasplade
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Dimensioner (L x B x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
- Den præcise slibning af glaspladen og bundkarret muliggør en meget tæt forsegling
- Overfladeplade
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 120 x 100 x 50 mm |
| Til brug med (applikation) | Udstilling af eksemplarer; Opbevaring |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |