Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Museumskrukke, med slebet glasplade
Artikelnummer. 10355191 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10355191 120 x 100 x 50 mm Hver
10766711 130 x 130 x 50 mm Hver
10693341 150 x 150 x 50 mm Hver
10340931 180 x 120 x 60 mm Hver
10095170 210 x 210 x 100 mm Hver
10029850 250 x 250 x 140 mm Hver
15271689 100 x 60 x 50 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10355191 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213631106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    447.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.53 DKK
    12% Slukket
På lager
Museumskrukker bruges til at opbevare materialer. De store glasflader giver et godt indblik i glasset på dets indhold.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
  • Den præcise slibning af glaspladen og bundkarret muliggør en meget tæt forsegling
  • Overfladeplade
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 120 x 100 x 50 mm
Til brug med (applikation) Udstilling af eksemplarer; Opbevaring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.