Beskrivelse
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Udstillingsglas og museumskrukker bruges til opbevaring af materialer og bruges ofte i udstillinger. Her kan de udstillede genstande bevares og derefter ses uden at røre ved dem.
- Den præcise slibning af glaspladen og bundkarret muliggør en meget tæt forsegling
- Overfladeplade
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 210 x 210 x 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Udstilling af eksemplarer; Opbevaring |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |