Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Multifunktionscylinder, med rund base, uden inddeling
Artikelnummer. 15804508 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
180 mL
220 mL
280 mL
380 mL
420 mL
450 mL
530 mL
770 mL
1250 mL
1650 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15804508 220 mL Pakke med 10
11746998 380 mL Pakke med 10
15201729 180 mL Pakke med 10
15231729 280 mL Pakke med 10
15211729 420 mL Pakke med 10
15221729 530 mL Pakke med 10
15241729 450 mL Pakke med 10
15251729 1650 mL Pakke med 10
10334261 770 mL Hver
15261729 1250 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15804508 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213982101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1543.50 DKK
    1352.93 DKK / Pakke med 10
    Spare 190.57 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Cylindre uden graduering kan bruges til at blande komponenter.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed.
  • Ruslebet kant
  • Med rund bund
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Til brug med (applikation) Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter
Kapacitet (metrisk) 220 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 10/Pk.