Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Multifunktionscylinder, med rund base, uden inddeling
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
180 mL
220 mL
280 mL
380 mL
420 mL
450 mL
530 mL
770 mL
1250 mL
1650 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed.
- Ruslebet kant
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Til brug med (applikation) | Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter |
| Kapacitet (metrisk) | 420 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 10/Pk. |