Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Multifunktionscylinder, med rund base, uden inddeling
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed.
- Ruslebet kant
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter |
| Kapacitet (metrisk) | 380 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 10/Pk. |