Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Multi-konnektorhætte, GL 45, slangeforbindelser, til peristaltiske slanger, 2, 3, 4 eller 5 slangeforbindelser, rød PBT skruelåg
Artikelnummer. p-7189366 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Produkttype:
Stikhætte (2-ports)
Stikhætte (3-ports)
Stikhætte (4-ports)
Stikhætte (5-ports)
Artikelnummer. 16454954
Brand: DWK Life Sciences 292632806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
2, 3, 4 eller 5 peristaltiske slangeforbindelseshætter til GL 45 DURAN™ flasker.
Den genbrugelige DURAN™ GL 45 Connection Cap System er ideelt til aseptisk væskeoverførsel ind eller ud af DURAN™ flasker ved hjælp af peristaltiske pumpeslange. Skruelågene passer til alle DURAN™ Originale GL 45 laboratorieflasker 100 ml og større. De modhagede rørforbindelser (4,2 mm ydre diameter) accepterer smalle BPT peristaltisk pumpeslange med en indvendig diameter på 3,2 mm (1/8).
  • Kasketter har et GL 45 gevind, der passer DURAN™ flasker
  • Hanslangetilslutning med modhager er velegnet til fastgørelse af peristaltiske PBT-slange med en indvendig diameter på 4,2 mm
  • Fås med 2, 3, 4 eller 5 rustfrit stål (316L) modhager rørforbindelser
  • Autoklaverbar ved 121° C eller 134 °C
  • Byggematerialer er certificeret som godkendt til fødevarekontakt
  • Genanvendelig med lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Medieforsyning til små bioreaktorer; Fed-batch bioreaktor; Perfusionskredsløb til cellekultur; Iltning/beluftning af meget små prøver; Brug i en kemi mikroreaktor
Produkttype Stikhætte (2-ports)