Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Multi-konnektorhætte, GL 45, slangeforbindelser, til peristaltiske slanger, 2, 3, 4 eller 5 slangeforbindelser, rød PBT skruelåg
Artikelnummer. 16474460 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Produkttype:
Stikkapsel (2-ports)
Stikkapsel (3-ports)
Stikkapsel (4-ports)
Stikkapsel (5-ports)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16474460 Stikkapsel (4-ports)
16454954 Stikkapsel (2-ports)
16464460 Stikkapsel (3-ports)
16464954 Stikkapsel (5-ports)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474460 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292652808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1225.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 239.87 DKK
    16% Slukket
På lager
2, 3, 4 eller 5 peristaltiske slangeforbindelseshætter til GL 45 DURAN™ flasker.
Den genbrugelige DURAN™ GL 45 Connection Cap System er ideelt til aseptisk væskeoverførsel ind eller ud af DURAN™ flasker ved hjælp af peristaltiske pumpeslange. Skruelågene passer til alle DURAN™ Originale GL 45 laboratorieflasker 100 ml og større. De modhagede rørforbindelser (4,2 mm ydre diameter) accepterer smalle BPT peristaltisk pumpeslange med en indvendig diameter på 3,2 mm (1/8).
  • Kasketter har et GL 45 gevind, der passer DURAN™ flasker
  • Hanslangetilslutning med modhager er velegnet til fastgørelse af peristaltiske PBT-slange med en indvendig diameter på 4,2 mm
  • Fås med 2, 3, 4 eller 5 rustfrit stål (316L) modhager rørforbindelser
  • Autoklaverbar ved 121° C eller 134 °C
  • Byggematerialer er certificeret som godkendt til fødevarekontakt
  • Genanvendelig med lang levetid
Tekniske data
Til brug med (applikation) Medieforsyning til små bioreaktorer; Fed-batch bioreaktor; Perfusionskredsløb til cellekultur; Iltning/beluftning af meget små prøver; Brug i en kemi mikroreaktor
Produkttype Stikkapsel (4-ports)