Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blandecylinder, med sekskantet bund, klasse B
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Blandecylindre er til fortynding af opløsninger og blanding af flere komponenter i et givet mængdeforhold. Blandecylindrene i klasse B har en linjeinddeling og en hvid skala. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser.
- Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
- En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
- Leveres med ottekantet polyethylenprop
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| Inkluderer | 2/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 39 mm |