Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blandecylinder, med sekskantet bund, klasse B
Artikelnummer. 15201779 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) unitSize
15201779 100 mL Pakke med 2
15211779 250 mL Pakke med 2
15221779 500 mL Pakke med 2
15281769 25 mL Pakke med 2
15291769 50 mL Pakke med 2
10324961 1000 mL Hver
10469342 2000 mL Hver
15271769 10 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15201779 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 216182408
Only null left
Add to basket
Add to basket
DURAN™ Blandecylindre er til fortynding af opløsninger og blanding af flere komponenter i et givet mængdeforhold.
DURAN™ Blandecylindre er til fortynding af opløsninger og blanding af flere komponenter i et givet mængdeforhold. Blandecylindrene i klasse B har en linjeinddeling og en hvid skala. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser.
  • Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
  • En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
  • Leveres med ottekantet polyethylenprop
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tolerance ±1 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3), polyethylen
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Inkluderer 2/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm