Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blandecylinder, med sekskantet bund, klasse B
Product Code. 10324961 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) unitSize
10324961 1000 mL Hver
15201779 100 mL Pakke med 2
15211779 250 mL Pakke med 2
15221779 500 mL Pakke med 2
15281769 25 mL Pakke med 2
15291769 50 mL Pakke med 2
10469342 2000 mL Hver
15271769 10 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Product Code. 10324961 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 216185405
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
DURAN™ Blandecylindre er til fortynding af opløsninger og blanding af flere komponenter i et givet mængdeforhold.
DURAN™ Blandecylindre er til fortynding af opløsninger og blanding af flere komponenter i et givet mængdeforhold. Blandecylindrene i klasse B har en linjeinddeling og en hvid skala. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser.
  • Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
  • En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
  • Leveres med ottekantet polyethylenprop
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tolerance ±10 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3), polyethylen
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Inkluderer 1/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 65 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.