Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blandecylinder, med sekskantet bund, klasse A
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Blandecylindre er til fortynding af opløsninger og blanding af flere komponenter i et givet mængdeforhold. Tilgængelig i to forskellige nøjagtighedsklasser – Klasse A med hovedringpunkter og Klasse B med linjeinddeling. For yderligere differentiering har blandecylindrene med nøjagtighed Klasse A en blå graduering og B Klasse blandecylindre en hvid graduering. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration indstilles præcist. Blandecylindre med batchnummer og nøjagtighedsklasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
- Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
- Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
- Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart blåt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Med cirkulære ringinddelinger
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±0,5 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29 mm |
| Til brug med (applikation) | Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| Inkluderer | 2/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 250 °C |