Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Microburette, with Schellbach stripe and PTFE key, Class AS
Artikelnummer. 16219710 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Class AS, 5 mL
Artikelnummer.
16219710 Class AS, 5 mL
1 options
Artikelnummer. 16219710 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 243212208
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Mikroburetter bruges til titrering
Originalen DURAN™ buretter er lavet af meget kemisk resistent borosilikatglas 3.3. Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Det betyder, at mængderne kan tages nøjagtigt efter skalaen, da der ved kalibreringen blev taget højde for væskens vedhæftning til glasset. Tolerancerne for volumen svarer til fejlgrænserne på ISO og DIN. DURAN™ buretter fås med glas- eller PTFE-nøgler. I modsætning til glasnøgler skal PTFE-nøgler ikke smøres, hvilket letter arbejdet i laboratoriet. Mikroburetter med batchnummer og nøjagtighedsklasse AS leveres med et batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Gradueret, hovedbind ringmærket
  • Med Schellbach stribe
  • Med lige standard jordstophane
  • 30 sekunders ventetid
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse AS
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Titrering; Volumetrisk måling; Måleanalyse
nr. pr. pakke 2/Pk.
Inkluderer Schellbach Stribe
Stophane materiale PTFE nøgle
Tolerance ±0,01 ml
Klasse Klasse AS