Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikroburette, med Schellbach stribe og glasnøgle, Klasse AS
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
Originalen DURAN™ buretter er lavet af meget kemisk resistent borosilikatglas 3.3. Deres præcise skalering gør dem særligt velegnede til titrimetriske formål. Den mængde væske, der kræves til titrering, men hidtil ukendt, kan aflæses meget nøjagtigt, efter at reaktionen er afsluttet. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Det betyder, at mængderne kan tages nøjagtigt efter skalaen, da der ved kalibreringen blev taget højde for væskens vedhæftning til glasset. Tolerancerne for volumen svarer til fejlgrænserne på ISO og DIN. DURAN™ buretter fås med glas- eller PTFE-nøgler. I modsætning til glasnøgler skal PTFE-nøgler ikke smøres, hvilket letter arbejdet i laboratoriet. Mikroburetter med batchnummer og nøjagtighedsklasse AS leveres med et batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
- Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Gradueret, hovedbind ringmærket
- Med Schellbach stribe
- Med lige standard jordstophane
- 30 sekunders ventetid
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse AS
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Titrering; Volumetrisk måling; Måleanalyse |
| Inkluderer | 1/Pk. |
| Tolerance | ±0,01 ml |