Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologi flaske uslebet bred hals
Artikelnummer. p-7189509 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10261701
Brand: DWK Life Sciences 211817303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturflasker med bred hals til brug med gummiprop
Kulturflaskerne er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnede til fremstilling af medier eller dyrkning af mikroorganismer. Flaskerne overholder ISO 4796-2 og har en bred konisk uslebet hals til brug med gummipropper. Velegnet til autoklavering ved 121 °eller 134 C eller tørvarmesterilisering.
  • Bred hals til gummipropper
  • Bred hals for lettere påfyldning og rengøring
  • Spor kode
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Autoklaverbar ved 121° C eller 134 °C
  • Leveres uden prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 182 mm