Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologi flaske uslebet bred hals
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
Kulturflaskerne er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnede til fremstilling af medier eller dyrkning af mikroorganismer. Flaskerne overholder ISO 4796-2 og har en bred konisk uslebet hals til brug med gummipropper. Velegnet til autoklavering ved 121 °eller 134 C eller tørvarmesterilisering.
- Bred hals til gummipropper
- Bred hals for lettere påfyldning og rengøring
- Spor kode
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Autoklaverbar ved 121° C eller 134 °C
- Leveres uden prop
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |